分子量
antigen ~80 kDa
化学種の反応性
rat, mouse, human
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using lysate of rat brain
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using mouse 3T3 cells
western blot: 1-2 μg/mL using whole extract of HEK-293T cells expressing human Cullin 3
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CUL3(8452)
mouse ... Cul3(26554)
rat ... Cul3(301555)
詳細
アプリケーション
- western blotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
IXO14807:
C0871-VAR:
C0871-25UL:
C0871-200UL:
C0871-BULK:
試験成績書(COA)