詳細
カラギーナンは、紅藻類の細胞壁に由来するムコ多糖類であり、二糖ユニットあたり1つ(κ-)、2つ(ι-)または3つ(λ-)の硫酸塩を有する1,3α-1,4β-ガラクタンから構成されるアニオン直鎖ポリマーです。イオン溶液では、κ-およびι-カラギーナンは自己会合してらせん構造となり、それぞれ硬質または軟質のゲルを形成します。λ-カラギーナンはらせんを形成せず、ゲル化しません。カラギーナンは商業的に増粘剤および安定剤として使用されています。
アプリケーション
カラギーナンは、マクロファージに対する選択的な細胞変性効果に関わると考えられている機構を通じて、in vivoおよびin vitroで免疫応答を抑制するために使用されます。ι-、κ-、およびλ-カラギーナンは硫酸化の程度が異なるため、保護活性、抗ウイルス活性、および免疫抑制活性の違いについて比較研究することができます。
マクロファージに及ぼす選択的な細胞変性効果に関与すると考えられる機序を介してin vivoおよびin vitroで免疫応答を抑制するために、カラギーナンが使用されます。ι-, κ-およびλ-カラギーナンは、硫酸化の程度が様々なので、防御活性、抗ウイルス活性および免疫抑制活性の違いが比較研究される場合があります。カラギーナンは、骨移植代替物、薬物送達用のバイオビーズやカプセル化担体などの封入容器など生体材料の開発に使用される場合があります。また、カラギーナンは、ヒドロゲルの開発に使用されます。
調製ノート
様々な海藻から得られたものを混合して、硬いゲルを生成します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C1013-500G:
C1013-VAR:
C1013-25G:
C1013-1KG:
C1013-BULK:
C1013-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Journal of clinical and experimental dentistry, 5(1), e23-e29 (2014-01-24)
The objective of this study was to histologically and histomorphometrically evaluate the efficacy of the new formulations of eggshell-derived calcium carbonate in rats. The study was conducted on 30 adult male rats. Four standardized and circular intrabony defects were created
Antimicrobial agents and chemotherapy, 56(1), 358-368 (2011-11-09)
Topical microbicides that block the sexual transmission of HIV and herpes simplex virus 2 (HSV-2) are desperately needed to reduce the incidence of HIV infections worldwide. Previously we completed phase 3 testing of the carrageenan-based gel Carraguard. Although the trial
Immunopharmacology of the macrophage-toxic agent carrageenan.
International journal of immunopharmacology, 1(4), 247-261 (1979-01-01)
Biomedicine / [publiee pour l'A.A.I.C.I.G.], 28(3), 148-152 (1978-05-01)
Since the biological effects of carrageenan were reviewed in 1972 by Di Rosa it has become clear from a large number of reports that this algal polysaccharide markedly influences immune responses. Profound suppression of immunity evidenced by impaired antibody production
Critical reviews in toxicology, 32(5), 413-444 (2002-10-23)
Carrageenan is a high-molecular-weight, strongly anionic polymer derived from several species of red seaweed that is used for the textural stabilization of foods. Processed Eucheuma Seaweed (PES) is a form of carrageenan with a higher cellulose content. Food-grade carrageenan has