Merck
C1048
培養チューブ
tube diam. × L 20 mm × 150 mm , closure caps are sold separately, borosilicate glass
別名:
culture tube, test tube, test tubes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.22
物質
borosilicate glass
borosilicate glass tube
colorless tube
round bottom
無菌性
non-sterile
特徴
graduations: no
包装
pack of 72 tubes
メーカー/製品名
Kimble® 45048-20150
キャパシティ
36 mL
チューブ直径× L
20 mm × 150 mm , closure caps are sold separately
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
KIMAX® culture tube has a fire-polished top rim and uniform wall thickness for maximum heat transfer and chemical resistance.
特徴および利点
  • Kimble®培養チューブは、抽出性が低く、耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラスで製造されています。
  • これらの再利用可能チューブは、火炎研磨された上縁を特徴とします。
  • 均一な壁厚により、最大限の熱伝達が保証されます。
  • マーキングスポットは、耐久性のある白色セラミックエナメルにプリントされています。
包装
配送や取り扱い時の損傷を最小限に抑えるため、内部パーティション付きの頑丈な段ボールに梱包されています。
法的情報
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kimax is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.