Merck
C1486
Sigma-Aldrich
Spectrafuge 16M microcentrifuge
blue accents, AC/DC input 120 V, US 3-pin plug
別名:
Corning centrifuge
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161701
NACRES:
NB.22
物質
blue accents
特徴
to hold 18 1.5/2.0 mL tubes
メーカー/製品名
Corning C0160-B
Labnet
利用可能性
not available in EU
パラメーター
14000 rpm
16000 × g
テクニック
centrifugation: suitable
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Spectrafuge 16Mは高速かつコンパクトで完全な微量遠心機です。ブラシレス、メンテナンス不要のモーターで、18穴ローターの極めて早い加速と減速、このクラスで最高レベルの静音を実現します。
速度と時間は、ユニットの正面パネルのコントロールノブで設定します。「クイック」ボタンを押すと短時間の運転を行うことができます。周囲の空気がローターチャンバーの全体に連続的に流れるため、ローターとサンプルが熱くなりません。環境以下の温度にする必要がある用途には、低温室で稼働させることができます。
1.5/2.0 mLチューブ用の18穴ローターが付属します。より小さいチューブはアダプターを使用してセットします(別売)。オプションのStripSpinローターアダプターは、熱サイクルに一般的に使用される8×0.2 mLストリップを2組セットできます。
  • ブラシレス、メンテナンス不要モーター
  • 極めて静かで熱くならない運転
  • 高い最大速度/重力加速度
  • 極めて小さい設置面積
  • 速度範囲:1,000 rpm~14,000 rpm
  • 最大RCF:16,000×g
  • 最大速度までの加速時間:10秒
  • 最大速度からの減速時間:9秒
  • 最大容量:18×1.5/2.0 mL
  • タイマー:1~30分、また短時間の操作には連続的に「クイック」ボタンを押下
  • 寸法(W×D×H):8.25 in. (21 cm) x 8.9 in.(23 cm) x 7.6 in. (19.3 cm)
  • 重量:10.00 lb(4.5 kg)
  • 230V遠心機はCE準拠
法的情報
Spectrafuge is a trademark of Labnet Intl., Inc.