クローン
Ab38, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~180 kDa
化学種の反応性
human, mouse
濃度
~2 mg/mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using 3T3 total cel extract
アイソタイプ
IgG2b
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CUL7(9820)
mouse ... Cul7(66515)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
C1743-200UL:
C1743-VAR:
C1743-BULK:
C1743-25UL:
C1743-100UL:
試験成績書(COA)