品質水準
オーガナイザー
Johnson & Johnson
SMILES記法
Cl.CN(C)CC\C=C1\c2ccccc2C=Cc3ccccc13
InChI
1S/C20H21N.ClH/c1-21(2)15-7-12-20-18-10-5-3-8-16(18)13-14-17-9-4-6-11-19(17)20;/h3-6,8-14H,7,15H2,1-2H3;1H
InChI Key
VXEAYBOGHINOKW-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... HTR2A(3356) , HTR2B(3357) , HTR2C(3358)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C4542-5G:
C4542-VAR:
C4542-1G:
C4542-BULK:
C4542-250MG:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)