抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
6B10, monoclonal
分子量
antigen 59 kDa
含みます
15 mM sodium azide
化学種の反応性
rabbit, feline, hamster, goat, guinea pig, human, canine, sheep
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
indirect immunofluorescence: 1:300 using formalin-fixed, paraffin-embedded sections of human or animal tissue
microarray: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... KRT4(3851)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
免責事項
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
C5176-.5ML:
C5176-.2ML:
C5176-BULK:
C5176-VAR:
試験成績書(COA)