由来生物
human pancreas
品質水準
形状
solution
比活性
50-55 units/mg protein carboxypeptidase B
不純物
≤0.2% chymotrypsin
≤0.2% trypsin
≤1 unit/mg protein carboxypeptidase A
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
InChI
1S/C31H38N4O7S/c1-20(32-26(36)15-16-27(37)38)28(39)33-21(2)30(41)35-17-9-14-25(35)29(40)34-24(18-22-10-5-3-6-11-22)31(42)43-19-23-12-7-4-8-13-23/h3-8,10-13,20-21,24-25H,9,14-19H2,1-2H3,(H,32,36)(H,33,39)(H,34,40)(H,37,38)
InChI Key
TWURVFFNODFJBJ-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CPB1(1360)
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
単位の定義
物理的形状
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
C5233-100UG-PW:
C5233-VAR:
C5233-100UG:
C5233-BULK:
試験成績書(COA)