抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
frog, canine, sheep, rat, human, mouse, pig, bovine
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100 using microwave-treated sections of human placental tissue
microarray: suitable
radioimmunoassay: 1:10,000 using 2-125I-His12-CRF, human
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CRH(1392)
mouse ... Crh(12918)
rat ... Crh(81648)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
免責事項
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
C5348-BULK:
IXO11159:
C5348-VAR:
C5348-.1ML:
C5348-.1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)