Merck
C5981
Sigma-Aldrich
Greiner セルスクレーパー
cell scraper 28 cm handle, 18 mm blade, sterile
別名:
cell lifters, cell scraper
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122103
NACRES:
NB.22
無菌性
sterile
特徴
pivoted blade
包装
case of 100 (individually wrapped)
メーカー/製品名
Greiner 541070
ブレード W
1.8 cm
ハンドル長
28 cm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Greiner細胞スクレーパーは、硬いポリスチレン製ハンドルと柔らかいポリエチレン製スクレーピングブレードを理想的に組み合わせたものです。
材料
ハンドル:ポリスチレン製
ブレード:高密度ポリエチレン製
ハンドル:青
ブレード:白