Merck
CLS353085
Corning® Falcon® Cell Scraper
blade L 1.8 cm, handle L 18 cm, sterile
別名:
lab equipment accessory
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122403
NACRES:
NB.13
物質
TPE
無菌性
sterile
メーカー/製品名
Corning 353085
テクニック
cryopreservation: suitable
ブレード L
1.8 cm
ハンドル長
18 cm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)