リコンビナント
expressed in E. coli (C-terminal histidine-tagged)
品質水準
アッセイ
≥90% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous solution
比活性
>2,000 units/mg protein
分子量
N-terminal prodomain plus the large subunit. 36 kDa (caspase 9 expressed as a C-terminal histidine-tagged protein appears as a two-subunit protein)
small subunit 13 kDa (subunit containing the histidine tag)
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... CASP9(842)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
単位の定義
物理的形状
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
C8726-BULK:
C8726-25UG-PW:
C8726-25UG:
C8726-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)