Merck
C8977
Sigma-Aldrich
モノクロナール抗CREB ウサギ宿主抗体
clone 48H2, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
48H2, monoclonal
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
分子量
antigen 43 kDa
化学種の反応性
rat, human, monkey, mouse
テクニック
ChIP: 1:50
flow cytometry: 1:400
immunocytochemistry: 1:800
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:6,400
immunohistochemistry (frozen sections): 1:6,400
immunoprecipitation (IP): 1:250
indirect immunofluorescence: 1:800
western blot: 1:1,000 using extracts from SK-N-MC cells treated with forskolin or FGF
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CREB1(1385)
mouse ... Creb1(12912)
rat ... Creb1(81646)
特異性
CREB総タンパク質の内在性レベルを検出します。
免疫原
Recombinant protein specific to amino terminus of human CREB.
物理的形状
10mM HEPESナトリウム溶液 (pH 7.5, 150mM塩化ナトリウム, 100μg/mL BSA, <0.02%アジ化ナトリウム, 50%グリセロ-ル含有)
法的情報
米国特許番号5,675,063:Epitomics® Technologyを用いて作製したウサギモノクロ-ナル抗体です。
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 2
Jan Code
C8977-BULK:
C8977-VAR:
C8977-.1ML-PW:
C8977-.1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)