Merck
C9936
Sigma-Aldrich
CryoCane アルミニウム製ケーン
capacity, 6  vial(s)
別名:
cryogenic vial cane, cryostorage cane, cryovial cane, dewar cane, liquid nitrogen cane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103029
NACRES:
NB.22
特徴
capacity 6  vial(s)
包装
pack of 12 ea
メーカー/製品名
Nalgene 5015-0002
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
1.2または2.0 mLのNalgene低温貯蔵バイアルをしっかり保持するため、デュワータイプの液体窒素フリーザーで保存することができます。
法的情報
CryoCane is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries