Merck
CLS353136
Corning® Falcon® Cell Culture Flask
capacity 150 mL, straight neck, graduated, 10 ‑ 200 mL, cap, blue vented
別名:
Corning container
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122104
NACRES:
NB.13
物質
polystyrene
特徴
cap blue vented
graduated 10 ‑ 200 mL
メーカー/製品名
Corning 353136
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
キャパシティ
150 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.