Merck
CLS353143
Corning® Falcon® Cell Culture Multi-Flask
capacity 525 mL, 3-layer, cap, vented
別名:
Corning container
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122104
NACRES:
NB.13
物質
polystyrene
特徴
cap vented
メーカー/製品名
Corning 353143
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
キャパシティ
525 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)