Merck
CLS353144
Corning® Falcon® Cell Culture Multi-Flask
capacity 1750 mL, 5-layer, cap, vented
別名:
Cell Culture Multi-Flask, Corning Multi-Flask
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122104
NACRES:
NB.13
物質
polystyrene
特徴
cap vented
メーカー/製品名
Corning 353144
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
キャパシティ
1750 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.