安全性情報
D0195
Sigma-Aldrich
ジメチルエチルアンモニウムプロパンスルホン酸
≥97% (TLC)
別名:
NDSB 195
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H17NO3S
CAS番号:
分子量:
195.28
UNSPSCコード:
12161900
NACRES:
NA.25
詳細
zwitterionic
品質水準
アッセイ
≥97% (TLC)
形状
powder
分子量
195.28 g/mol
テクニック
LC/MS: suitable
protein quantification: suitable
white
アプリケーション
detection
保管温度
room temp
詳細
Dimethylethylammoniumpropane sulfonate is a zwitterionic solubilizing agent with usefulness in protein crystallization.
アプリケーション
Dimethylethylammoniumpropane sulfonate has been used in a study to assess the functional properties of the separate subunits of the human DNA helicase II/Ku autoantigen. It has also been used in a study to investigate the swelling behaviors of copolymeric hydrogels in various saline solutions.
非界面活性剤型スルホベタインは、非変性タンパク質精製に用いられる化合物です。膜、核、細胞骨格関連タンパク質の抽出収量が増加します。広範なpH範囲に及ぶ両性イオンで、透析により容易に除去され、近UV領域における吸収はほとんどありません。具体的な使用法には、ミクロソームタンパク質の抽出、核タンパク質の回収、IEFにおける析出還元、膜結合プロテアーゼの精製などが挙げられます。
その他情報
This product is non-micelle forming.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
D0195-5G:
D0195-VAR:
D0195-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Thermoreversible hydrogels XIII: Synthesis and swelling behaviors of [N-isopropylacrylamide-co-sodium 2-acrylamido-2-methylpropyl sulfonate-co-N,N-dimethyl(acrylamido propyl) ammonium propane sulfonate] copolymeric hydrogels
Lee, W. and W. Yuan
Journal of Polymer Research, 7, 29-29 (2000)
A E Ochem et al.
The Journal of biological chemistry, 272(47), 29919-29926 (1997-12-31)
The Ku antigen consists of two subunits of 70 and 83 kDa and is endowed with both duplex DNA end-binding capacity and helicase activity (human DNA helicase II). HeLa Ku can be isolated from in vitro cultured human cells uniquely
L Vuillard et al.
FEBS letters, 353(3), 294-296 (1994-10-24)
The potential usefulness of the new zwitterionic solubilizing agent, dimethyl ethylammonium propane sulfonate (NDSB195), in protein crystallization was shown using hen egg-white lysozyme. In the presence of this agent, highly diffracting crystals were obtained using ammonium sulphate as a precipitant