アッセイ
≥90% (HPLC)
形状
solid
mp
178-181 °C (lit.)
溶解性
chloroform: 20 mg/mL, clear to very slightly hazy, yellow
SMILES記法
Oc1cccc2Cc3cccc(O)c3C(=O)c12
InChI
1S/C14H10O3/c15-10-5-1-3-8-7-9-4-2-6-11(16)13(9)14(17)12(8)10/h1-6,15-16H,7H2
InChI Key
NUZWLKWWNNJHPT-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
mouse ... Alox12(11684)
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D2773-VAR:
D2773-1G:
D2773-5G:
D2773-BULK:
試験成績書(COA)