Merck
D3946
Sigma-Aldrich
DY 131
≥98% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H21N3O2
CAS番号:
分子量:
311.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
solid
溶解性
DMSO: 22 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCN(CC)c1ccc(cc1)\C=N\NC(=O)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C18H21N3O2/c1-3-21(4-2)16-9-5-14(6-10-16)13-19-20-18(23)15-7-11-17(22)12-8-15/h5-13,22H,3-4H2,1-2H3,(H,20,23)/b19-13+
InChI Key
WLKOCYWYAWBGKY-CPNJWEJPSA-N
生物化学的/生理学的作用
エストロゲン関連受容体ERRβとERRγのアゴニストであり、ERRα、ERα、ERβに対する活性はわずかです。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
D3946-25MG:
D3946-5MG:
D3946-BULK:
D3946-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
We offers many products related to Nuclear Receptors (Steroids) for your research needs.