分子量
antigen ~50 kDa
化学種の反応性
mouse (predicted), rat, human
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunofluorescence: 5-10 μg/mL using SH-SY-5Y cells
western blot: 0.5-1 μg/mL using rat brain tissue extract
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SLC6A3(6531)
mouse ... Slc6a3(13162)
rat ... Slc6a3(24898)
詳細
免疫原
アプリケーション
Immunocytochemistry (1 paper)
Immunohistochemistry (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
関連製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
D6944-VAR:
D6944-BULK:
D6944-200UL:
D6944-25UL:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Protein-based drug transporters are expressed in Sf9 cells. Understanding the specific mechanisms of tumor cell transporters is an essential aspect of chemotherapeutic drug design.