抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 120 kDa
化学種の反応性
mouse, human, monkey
テクニック
microarray: suitable
western blot: 1:4,000 using human acute lymphoma Jurkat whole cell extract
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DAXX(1616)
mouse ... Daxx(13163)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
- western blot (1:4,000 using human acute lymphoma Jurkat whole cell extract)
- microarray
- the detection and localization of Daxx by immunoblotting
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
IXO11097:
D7810-.2ML:
D7810-VAR:
D7810-BULK:
試験成績書(COA)