Merck
HPA008736
Sigma-Aldrich
抗DAXX ウサギ宿主抗体
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
抗Daxx抗体 ウサギ宿主抗体, 抗EAP1抗体 ウサギ宿主抗体, 抗ETS1関連タンパク質1抗体 ウサギ宿主抗体, 抗Fasデスドメイン関連タンパク質抗体 ウサギ宿主抗体, 抗hDaxx抗体 ウサギ宿主抗体, 抗デスドメイン関連タンパク質6抗体 ウサギ宿主抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
Human Protein Atlas Number:
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
形状
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
human
強化検証
recombinant expression
RNAi knockdown
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
免疫原配列
DEEEEAAAGKDGDKSPMSSLQISNEKNLEPGKQISRSSGEQQNKGRIVSPSLLSEEPLAPSSIDAESNGEQPEELTLEEESPVSQLFELEIEALPLDTPSSVETDISSSRKQSEEPFTTVLENGAGMVSSTSFNGGVSPHNWGDSG
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
research pathology
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DAXX(1616)
詳細
DAXX(deathドメイン関連タンパク質)は核タンパク質であり、自然界において高度に保存されています。このタンパク質は核と細胞質を往復します。当初は、FASを介したアポトーシスを誘導するFAS相互作用タンパク質として同定されました。この遺伝子は、MHC(主要組織適合複合体)遺伝子座のヒト染色体6p21.3に局在します。コードされたタンパク質には、そのC末端にFAS結合領域があります。これには2つの推定上の核局在化シグナルが含まれます。
免疫原
デスドメイン関連タンパク質6のPrEST (protein epitope signature tag)抗原リコンビナントタンパク質。
アプリケーション
Atlas Antibodiesが提供するすべてのPrestige抗体は、Human Protein Atlas(HPA)プロジェクトにより開発および検証されているので、本業界で最も広範な特性評価により支援されています。
Human Protein Atlasプロジェクトは、次の3つのAtlasに細分することができます。 組織Atlas、がんAtlas、およびヒト細胞Atlas。Tissue and Cancer Atlas(組織とがんAtlas)プロジェクトをサポートするために生成された抗体は、何百もの正常組織と疾患組織に対して免疫組織染色検査が行われています。また、Human Cell Atlas(ヒト細胞Atlas)プロジェクトの最近の取り組みを通じ、多くは、組織レベルだけでなく現在では細胞内レベルでもヒトプロテオームをマッピングする免疫蛍光により特徴が明らかにされています。これらの画像とこの膨大なデータセットのコレクションは、Image Galleryリンクをクリックすることにより、Human Protein Atlas(HPA)サイトでご覧になれます。また、Prestige抗体®に関するプロトコルおよびその他の有用な情報も提供しています。
ウサギで産生された抗DAXX抗体、Prestige抗体は、Human Protein Atlas(HPA)プロジェクトによって開発および検証されています。各抗体は、免疫組織染色によって何百もの正常組織と疾患組織に対して試験が行われます。これらの画像は、Human Protein Atlas(HPA)サイトでImage Galleryのリンクをクリックすると閲覧できます。また、この抗体は免疫蛍光法およびウェスタンブロッティングを用いて試験されます。これらのプロトコルおよびPrestige抗体とHPAに関する他の有用な情報を見るには、sigma.com/prestigeにアクセスしてください
生物化学的/生理学的作用
DAXX(deathドメイン関連タンパク質)は転写、ウイルス感染、発がんの制御に重要な役割を果たしています。細胞の生存と死に関与する複数のシグナル伝達経路を制御しています。前骨芽球性白血病タンパク質(PML)核小体(PML-NB)の構成成分を形成します。ヒトパピローマウイルス(HPV)誘導性子宮頚がんでは、このタンパク質は核から核膜、細胞質、細胞膜へと徐々に移行します。中心体/傍中心体のヘテロクロマチンにおいて二機能性タンパク質として作用し、正常条件下では熱ショックタンパク質H3.3の負荷を制御し、ストレス条件下ではヘテロクロマチンのエピジェネティックな同一性を保護しています。このタンパク質の細胞内局在は、マクロファージの酸化低比重リポ蛋白(ox-LDL)に対する感受性を決定します。この場合、マクロファージの核移行はox-LDLの影響を相殺する可能性があります。
特徴および利点
Prestige抗体® は、高度に特徴づけられ、広く検証された抗体であり、各標的の利用可能なすべての特性データにはさらなる利点があります。各標的は、このページの上部にある製品名のすぐ下にリンクされたHuman Protein Atlasポータルを介してご利用できます。Prestige抗体® の特異性と他のタンパク質に対する低い交差反応性は、抗原領域の徹底的な選択、アフィニティー精製、および厳格な選択によるものです。Prestige抗原コントロールは、対応するあらゆるPrestige抗体に対して利用可能で、リンケージセクションで見つかります。
Prestige抗体については、すべて以下の方法で試験を行います。
  • 44の正常ヒト組織と最も一般的な癌タイプの20の組織のIHC組織アレイ。
  • 364のヒト組み換えタンパク質フラグメントのタンパク質アレイ。
関連事項
対応する抗原APREST84390
物理的形状
PBS溶液 (pH 7.2, 40%グリセロ-ルおよび0.02%アジ化ナトリウム含有)。
法的情報
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
HPA008736-25UL:
HPA008736-100UL:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Guozuo Xiong et al.
Molecular biology reports, 41(11), 7183-7190 (2014-08-15)
Here we aimed to evaluate the effects of DAXX subcellular localization on ox-LDL induced macrophages apoptosis. Cytoplasmic localization vector DAXX-W621A and nuclear localization vector DAXX-S667A were constructed by point mutation in DAXX. Blank vector, full length DAXX, DAXX-W621A, DAXX-S667A was
The Daxx enigma.
Michaelson J S
Apoptosis, 5(3), 217-220 (2000)
Christian Geis et al.
The Journal of surgical research, 194(2), 388-393 (2014-12-03)
Neuroendocrine tumors (NETs) of the ileum are sporadic tumors derived from submucosal gastrointestinal stem cells. They often show clinical symptoms only after hepatic metastasation when curative therapy is limited or impossible. In this study, we analyzed the expression of the
Shuang-yang Tang et al.
Diagnostic pathology, 9, 1-1 (2014-01-09)
To provide the basis for further exploring the effect and its mechanism of Death domain associated protein (Daxx) on the progress of cervical carcinoma induced by human papillomavirus (HPV), the distribution and location of Daxx in cervical carcinoma with high
Epigenetic dysregulation and poorer prognosis in DAXX-deficient pancreatic neuroendocrine tumours.
Christodoulos P Pipinikas et al.
Endocrine-related cancer, 22(3), L13-L18 (2015-04-23)