Merck
すべての画像(20)
主要文書
安全性情報
ZRB001906
Sigma-Aldrich
抗ATRX抗体 クローン2A12 ZooMAb®ウサギモノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
ATP依存性ヘリカーゼATRX, EC: 3.6.4.12, XNP, X連鎖ヘリカーゼII, X連鎖核タンパク質, Znf-HX, 転写制御因子ATRX
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2A12, recombinant monoclonal
monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
形状
lyophilized
分子量
calculated mol wt 282.58 kDa
observed mol wt ~280 kDa
化学種の反応性
mouse, human
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
immunocytochemistry: suitable using 1:100
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable using 1:100
western blot: 1:1,000-1:4,000
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製され、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理されています。研究者の皆様に使用していただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。次世代の抗体ZooMAbリコンビナント抗体を是非ご利用ください。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン2A12は転写制御因子ATRXを検出するZooMAbラビット・リコンビナント・モノクローナル抗体です。C末端領域に由来する141個のアミノ酸内エピトープをターゲットとします。
免疫原
ヒト転写制御因子ATRX(アイソフォーム4)のC末端領域に由来する141個のアミノ酸に対応するGST/Hisタグ付きリコンビナント・フラグメント。
アプリケーション
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:100で使用、ヒト前立腺組織切片のATRXが検出できます。
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、HeLa、A431、HUVEC、およびNIH3T3細胞のATRXが検出できます。
ウェスタンブロッティング希釈倍率1:1,000~1:4,000
抗ATRX クローン2A12 ZooMAb(カタログ番号:ZRB001906)は、ATRXを特異的に検出するリコンビナント・ラビット・モノクローナル抗体であり、免疫細胞染色、免疫組織染色(パラフィン)、およびウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
転写制御因子ATRX(UniProt:P46100;EC:3.6.4.12、ATP依存性ヘリカーゼATRX、X連鎖ヘリカーゼII、X連鎖核タンパク質、XNP、Znf-HX、ATRXとしても知られる)は、ヒトのATRX(RAD54L、XH2としても知られる)遺伝子(Gene ID:546)によってコードされています。ATRXは広範に分布し、転写調節とクロマチンリモデリングに関与しています。ATRXはPHDジンクフィンガーモチーフとSWI/SNF型のATPase/ヘリカーゼドメインを有します。ATRXは、複数の細胞環境でDNA複製を促進し、一部のゲノム遺伝子座の効率的複製に必要です。ATRXはテロメアとユークロマチンの両方のDNA縦列反復配列に結合し、in vitroで4重構造に結合することが示されています。ATRXは、中間期と分裂期に動原体周囲ヘテロクロマチンと結合しますが、これはおそらくCBX5/HP1αとの相互作用によるものと考えられています。ATRXはDAXXと相互作用してクロマチンリモデリング複合体ATRX:DAXXを形成します。ATRX:DAXXはATP依存性のDNAトランスロカーゼ活性を有し、S期以外のセントロメア周辺DNA反復およびテロメアへの複製非依存的なヒストンH3.3沈着を触媒します。ATRXは、ALT(テロメラーゼ非依存性テロメア伸長)細胞株における組換えを介したテロメアの維持に関与すると考えられています。ATRXは有糸分裂期にセリン残基がリン酸化され、前中期に最も顕著に認められます。ATRXのリン酸化は核マトリックスからのタンパク質の放出に必要であり、有糸分裂への進行を促進する可能性があります。ATRXの脱リン酸化は細胞がM期から脱出する時期と一致すると考えられています。ATRX遺伝子の変異は、重度の精神運動・精神遅滞、顔面異形症、泌尿生殖器の異常を引き起こすことが知られています。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。(参照:Berube, NG et al. (2000).Hum.Mol.Gen.9(4):539-547)
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ラビット・モノクローナル抗体IgGで、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りしています。
再構成
25 μLで溶解後、120 μg/mL。アプリケーションおよびサンプルタイプごとの推奨する開始希釈倍率および/または力価に関するガイダンスをご参照ください。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。 凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
ZRB001906-25UL:
ZRB001906-2X25UL:
ZRB001906-4X25UL:
ZRB001906-3X25UL:
試験成績書(COA)