Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
SAB1404011
Sigma-Aldrich
モノクローナル抗KRAS マウス宿主抗体
clone 4F3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
C-K-RAS, K-RAS2A, K-RAS2B, K-RAS4A, K-RAS4B, KI-RAS, KRAS1, KRAS2, NS3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4F3, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~38.21 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... KRAS(3845)
詳細
c-K-RasすなわちKRAS(Kirsten rat sarcoma-2 virusがん遺伝子)は小さなGTP結合タンパク質です。これをコードする遺伝子はヒト染色体12p12.1に位置しています。KRASには2つのスプライスバリアント、すなわちKRASAおよびKRASB(KRASがん原遺伝子)があります。KRASAの発現は特異的な組織に限定されていますが、KRASBは広範囲に発現しています。
この遺伝子(哺乳類ras遺伝子ファミリー由来のカーステンrasがん遺伝子ホモログ)は、小さなGTPアーゼ・スーパーファミリーのメンバーであるタンパク質をコードします。アミノ酸1個の置換によって変異が活性化されます。生じた形質転換タンパク質が肺腺がん、粘液性腺腫、膵管がん、結腸直腸がんなどのさまざまな悪性腫瘍に関わります。選択的スプライシングは、C末端領域が異なる2つのアイソフォームをコードする変異体を生じます。(提供:RefSeq)
免疫原
KRAS (NP_004976, 16 a.a.~125 a.a) GSTタグ付部分組換えタンパク質。GSTタグのみの分子量は26 kDaです。
配列
KSALTIQLIQNHFVDEYDPTIEDSYRKQVVIDGETCLLDILDTAGQEEYSAMRDQYMRTGEGFLCVFAINNTKSFEDIHHYREQIKRVKDSEDVPMVLVGNKCDLPSRTV
アプリケーション
マウスで産生されたモノクローナル抗KRAS抗体が、ウェスタンブロッティングに使用されています。
生物化学的/生理学的作用
EGFRなど細胞表面受容体への結合に対しKRAS(kirsten rat sarcoma-2 virusがん遺伝子)はGDP結合状態‐GTP結合状態の循環により自己不活性化するシグナルトランスデューサーとして機能します。この遺伝子の変異は初期直腸がんの予後不良につながります。
KRAS(kirsten rat sarcoma-2 virusがん遺伝子)変異は初期の直腸がんおよび結腸直腸がんと関連しています。このタンパク質はシグナル伝達経路に関与しています。
物理的形状
pH7.4のリン酸緩衝生理食塩水溶液
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB1404011-100UG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
David M Briere et al.
Molecular cancer therapeutics, 20(6), 975-985 (2021-03-17)
KRASG12C inhibitors, including MRTX849, are promising treatment options for KRAS-mutant non-small cell lung cancer (NSCLC). PD-1 inhibitors are approved in NSCLC; however, strategies to enhance checkpoint inhibitor therapy (CIT) are needed. KRASG12C mutations are smoking-associated transversion mutations associated with high
Prognostic value of KRAS codon 13 gene mutation for overall survival in colorectal cancer
Kwak MS, et al.
Medicine, 96(35) (2017)
KRAS G12C Drug Development: Discrimination between Switch II Pocket Configurations Using Hydrogen/Deuterium-Exchange Mass Spectrometry
Lu J, et al.
Structure, 25(9), 1442-1448 (2017)
The prognostic value of KRAS mutation by cell-free DNA in cancer patients: a systematic review and meta-analysis.
Zhuang R, et al.
PLoS ONE, 12(8), e0182562-e0182562 (2017)
Mei Zeng et al.
Cell chemical biology, 27(1), 19-31 (2019-12-31)
KRAS is the most frequently mutated oncogene found in pancreatic, colorectal, and lung cancers. Although it has been challenging to identify targeted therapies for cancers harboring KRAS mutations, KRASG12C can be targeted by small-molecule inhibitors that form covalent bonds with cysteine