Merck
すべての画像(10)
主要文書
安全性情報
ZRB1013
Sigma-Aldrich
抗CD133抗体 (プロミニン1) 抗体 クローン2F8 ZooMAb®ウサギモノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
AC133, プロミニン1, プロミニン様タンパク質1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
由来生物
rabbit (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2F8, recombinant monoclonal
monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
形状
lyophilized
分子量
calculated mol wt 97.11 kDa
observed mol wt ~100 kDa
化学種の反応性
human, rat
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable using 1:100
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable using 1:100
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製され、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理されています。研究者の皆様に使用していただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。次世代の抗体ZooMAbリコンビナント抗体を是非ご利用ください。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン2F8はCD133(プロミニン1)を特異的に検出するZooMAbラビット・リコンビナント・モノクローナル抗体です。N末端細胞外ドメインに由来する77個のアミノ酸内のエピトープをターゲットとします。
免疫原
ヒトCD133(プロミニン1)のN末端領域に由来する77個のアミノ酸に対応するHisタグ付きリコンビナント・フラグメント。
アプリケーション
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:100で使用、ラット腎臓組織切片のCD133(プロミニン1)が検出できます。
免疫蛍光染色:希釈倍率1:100で使用、ラット腎臓組織切片のCD133(プロミニン1)が検出できます。
フローサイトメトリー :1 µg使用、100万個の固定および透過処理済みHCT116細胞でCD133を 検出できます。
抗CD133(プロミニン1) クローン2F8 ZooMAb(カタログ番号:ZRB1013)は、プロミニン(CD133)を特異的に検出するリコンビナント・ラビット・モノクローナル抗体であり、免疫蛍光染色、免疫組織染色(パラフィン)、およびウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
プロミニン1(UniProt:O43490;抗原AC133、プロミニン様タンパク質1、CD133としても知られる)は、ヒトのPROM1(PROML1、MSTP061としても知られる)遺伝子(Gene ID:8842)によってコードされています。CD133(プロミニン1)は、細胞の分化、増殖、およびアポトーシスに関与するマルチパス細胞表面糖タンパク質です。コレステロール含有細胞膜ミクロドメイン内でコレステロールに結合し、上皮細胞の頂端側細胞膜の組織化に役割を果たしている可能性があります。網膜の初期発生において、CD133は椎間板の形態形成の重要な制御因子として働きます。PROM1遺伝子の欠損は、網膜色素変性、錐体ジストロフィー、網膜黄斑ジストロフィー2を引き起こすことが知られています。さまざまな白血病、網膜芽細胞腫、膠芽腫、腎がんなどの数種のがん細胞でCD133の高値が報告されています。CD133の高値は、膵がん、胃がん、大腸がん、肝細胞がんでも認められます。CD133は、変異Prom1+腫瘍細胞分画を保持する腫瘍に形質転換しやすい成人小腸の幹細胞のマーカーとも考えられています。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。(参照:Zhu, L., et al. (2009). Nature 477 (7229); 603-607)
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ラビット・モノクローナル抗体IgGで、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りしています。
再構成
25 μLで溶解後、300 μg/mL。アプリケーションおよびサンプルタイプごとの推奨する開始希釈倍率および/または力価に関するガイダンスをご参照ください。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。 凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
Jan Code
ZRB1013-3X25UL:
ZRB1013-25UL:
ZRB1013-2X25UL:
ZRB1013-4X25UL:
試験成績書(COA)