Merck
すべての画像(9)
主要文書
安全性情報
ZRB7356
Sigma-Aldrich
抗vWF抗体 クローン1B21 ZooMAb®ウサギモノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
vWF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1B21, monoclonal
recombinant monoclonal
詳細
1B21 Clone
製品種目
ZooMAb® learn more
形状
lyophilized
分子量
calculated mol wt 309.27 kDa
observed mol wt ~280 kDa
化学種の反応性
human
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
immunocytochemistry: suitable using 1:100
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable using 1:100
western blot: suitable using 1:1,000
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製され、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理されています。研究者の皆様に使用していただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。次世代の抗体ZooMAbリコンビナント抗体を是非ご利用ください。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン1B21は、ヒトフォン・ウィルブラント因子を特異的に検出するZooMAbウサギ・リコンビナント・モノクローナル抗体です。
免疫原
ヒト血漿から精製した全長非組換えフォン・ウィルブラント因子。
アプリケーション
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:100で使用、ヒト扁桃組織切片のvWFを検出できます。
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、HUVECのvWFを検出できます。
抗vWF クローン1B21 ZooMAb(カタログ番号:ZRB7356)は、ヒトフォン・ウィルブラント因子を特異的に検出するリコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体であり、免疫細胞染色、免疫組織染色(パラフィン)、ウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
フォン・ウィルブラント因子(UniProt:P04275、別名:vWF)は、ヒトVWF(別名:F8VWF)遺伝子(Gene ID:7450)によってコードされています。vWFは内皮細胞によって合成される多量体血漿糖タンパク質であり、止血の維持に重要な役割を果たしています。vWFはシグナルペプチド(aa 1-22)を用いて合成され、シグナルペプチドはその後切断されて成熟型になり、さらに切断されてフォン・ウィルブラント抗原2(aa 23-763)とvWF(aa 764-2813)になります。vWFは、内皮下のコラーゲンマトリックスと血小板表面受容体複合体GPIb-IX-Vとの間を分子架橋することで、血管損傷部位への血小板の接着を促進することがわかっています。また、vWFは凝固第VIII因子のシャペロンとしても作用し、損傷部位に凝固第VIII因子を届け、因子のヘテロ二量体構造を安定化し、血漿からの早期排除を防ぎます。VWF遺伝子の変異は、血小板凝集障害によって引き起こされる高頻度出血性疾患フォン・ウィルブラント病1~3型に関連します。選択的スプライシングによって生じる2種のvWFアイソフォームが報告されています。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体IgGで、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りしています。
再構成
25 μLで溶解後、30 μg/mL。アプリケーションおよびサンプルタイプごとの推奨する開始希釈倍率および/または力価に関するガイダンスを参照してください。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。 凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
Jan Code
ZRB7356-3X25UL:
ZRB7356-25UL:
ZRB7356-2X25UL:
ZRB7356-4X25UL:
試験成績書(COA)