Merck
F3520
Sigma-Aldrich
抗フォンヴィレブランド因子 ウサギ宿主抗体
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
抗第VIII因子関連抗原抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
包装
antibody small pack of 25 μL
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:1,000 using human tissue (Indirect Immunoperoxidase Labeling)
indirect immunofluorescence: 1:200 using formalin-fixed, paraffin-embedded sections of human tissue
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... VWF(7450)
詳細
ヒトvon Willebrand因子(因子VIII R:Ag)は分子量270 kDaの多量体血漿糖蛋白です。von Willebrand因子は、血小板糖蛋白 lb、糖蛋白 IIb/IIIa、コラーゲンおよびヘパリンに対応する機能性結合ドメインを持っています。この因子は内皮細胞によって合成されますが、血小板と巨核球にも存在します。
抗von Willebrand因子は、精製von Willebrand因子を免疫原としてウサギで産生されます。
特異性
抗体は、正常および腫瘍性の血液やリンパ管に由来する、ヒト内皮細胞の細胞質と特異的に反応します。ヒト心内膜、血小板や巨核球とも反応します。凍結組織標本をはじめ、酵素前処理してホルマリン、メタカ-ン、Bouin′s液、エタノ-ルにより固定したパラフィン包埋組織切片中の血管構造の免疫組織化学的研究に用いられます。
免疫原
ヒト血漿由来のフォンビルブランド因子(第VIII因子関連抗原) 。
アプリケーション
ウサギで産生された抗フォンヴィレブランド因子抗体は、次の用途で使用されています:
  • ウエスタンブロット解析と免疫染色
  • 免疫細胞化学
  • 免疫組織化学
  • 間接免疫蛍光
生物化学的/生理学的作用
損傷した血管壁への血小板の付着を仲介し、凝集因子VIIIのキャリアおよび安定化剤としての役割を担います。
物理的形状
0.01M PBS溶液(pH 7.4, 15mMアジ化ナトリウム含有)。
調製ノート
全抗血清を精製することにより抗血清のIgG画分が得られます。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
F3520-100UL:
F3520-200UL:
F3520-25UL:
F3520-1ML:
F3520-.5ML:
F3520-BULK:
F3520-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Gerit Moser et al.
Histochemistry and cell biology, 147(3), 353-366 (2016-10-25)
During the first trimester of pregnancy, extravillous trophoblasts (EVTs) invade into the decidual interstitium to the first third of the myometrium, thereby anchoring the placenta to the uterus. They also follow the endovascular and endoglandular route of invasion; plug, line
Susanne Jung et al.
Journal of cranio-maxillo-facial surgery : official publication of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery, 43(10), 2144-2151 (2015-11-07)
In regenerative concepts, the potential of adult stem cells holds great promise concerning an individualized therapeutic approach. These cells provide renewable progenitor cells to replace aged tissue, and play a significant role in tissue repair and regeneration. In this investigation
Mas receptor is involved in the estrogen-receptor induced nitric oxide-dependent vasorelaxation
Sobrino A, et al.
Biochemical Pharmacology, 129, 67-72 (2017)
Hacer Aksel et al.
Journal of endodontics, 43(4), 588-595 (2017-03-05)
The aim of this study was to quantify vascular network formation capacity after angiogenic induction of human and swine dental pulp stem cells (DPSCs) in comparison with endothelial cells. Primary human DPSCs or swine DPSCs were induced in endothelial growth
Extravillous trophoblasts invade more than uterine arteries: evidence for the invasion of uterine veins
Moser G, et al.
Histochemistry and Cell Biology, 147(3), 353-366 (2017)