安全性情報
MABE1798
Sigma-Aldrich
Anti-ATRX Antibody
mouse monoclonal, 39F
別名:
ATP-dependent helicase ATRX, X-linked helicase II, X-linked nuclear protein, XNP, Znf-HX, EC:3.6.4.12
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
製品名
Anti-ATRX Antibody, clone 39f, clone 39F, from mouse
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
39F, monoclonal
交差性
human, mouse
テクニック
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ATRX(546)
詳細
転写調節因子ATRX(UniProt:P46100、EC:3.6.4.12、別名:ATP依存性ヘリカーゼATRX、X連鎖ヘリカーゼII、X連鎖核タンパク質、XNP、Znf-HX)は、ヒトのATRX(別名:RAD54L、XH2)遺伝子(Gene ID:546)によってコードされています。ATRXは広範に分布し、転写調節とクロマチンリモデリングに関与しています。ATRXはPHDジンクフィンガーモチーフとSWI/SNF型のATPase/ヘリカーゼドメインを有します。ATRXは、複数の細胞環境でDNA複製を促進し、一部のゲノム遺伝子座の効率的複製に必要です。ATRXはテロメアとユークロマチンの両方のDNA縦列反復配列に結合し、in vitroで4重構造に結合することが示されています。ATRXは、中間期と分裂期に動原体周囲ヘテロクロマチンと結合しますが、これはおそらくCBX5/HP1αとの相互作用によるものと考えられています。ATRXはDAXXと相互作用してクロマチンリモデリング複合体ATRX:DAXXを形成します。ATRX:DAXXはATP依存性のDNAトランスロカーゼ活性を有し、S期以外のセントロメア周辺DNA反復およびテロメアへの複製非依存的なヒストンH3.3沈着を触媒します。ATRXは、ALT(テロメラーゼ非依存性テロメア伸長)細胞株における組換えを介したテロメアの維持に関与すると考えられています。ATRXは有糸分裂期にセリン残基がリン酸化され、前中期に最も顕著に認められます。ATRXのリン酸化は核マトリックスからのタンパク質の放出に必要であり、有糸分裂への進行を促進する可能性があります。ATRXの脱リン酸化は細胞がM期から脱出する時期と一致すると考えられています。ATRX遺伝子の変異は、重度の精神運動・精神遅滞、顔面異形症、泌尿生殖器の異常を引き起こすことが知られています。(参照:Berube, NG et al. (2000).Hum.Mol. Gen.9(4):539-547)
特異性
クローン39fはヒトARTXを特異的に認識します。このクローンは、ヒトATRXのN末端半分のアミノ酸85~319のエピトープに結合します。
免疫原
ヒトARTXのN末端側半分に由来する235のアミノ酸に相当するリコンビナントフラグメント
アプリケーション
免疫細胞染色:HeLa細胞でATRXを検出しました(McDowell, T.L., et. al. (1999).Proc Natl Acad Sci USA.96(24):13983-8)。
ウェスタンブロッティング:EBV形質転換リンパ球においてATRXを検出しました(McDowell, T.L., et. al. (1999).Proc Natl Acad Sci USA.96(24):13983-8)。
ウェスタンブロッティング:除去処理した線維芽細胞でATRXを検出しました(Lukashchuk, V., et. al. (2008).J Virol.82(24):12543-54)。
抗ATRX抗体クローン39f(カタログ番号:MABE1798)は、ATRXを標的とする高度に特異的なマウスモノクローナル抗体であり、免疫細胞染色およびウェスタンブロッティングでテストされています。
品質
HEK293細胞ライセートのウェスタンブロットで評価されています。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:500で使用、10 µgのHEK293細胞ライセート中のATRXを検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約282 kDa、算出値:282.59 kDa。一部のライセートでは、特性が明らかになっていないバンドが認められることがあります。
物理的形状
フォーマット:精製
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABE1798:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jennifer Garbarino et al.
Translational oncology, 14(9), 101147-101147 (2021-06-13)
Alpha Thalassemia/Mental Retardation Syndrome X-Linked (ATRX) is mutated frequently in gliomas and represents a potential target for cancer therapies. ATRX is known to function as a histone chaperone that helps incorporate histone variant, H3.3, into the genome. Studies have implicated
Anne-Charlotte Stilp et al.
PLoS pathogens, 18(8), e1010748-e1010748 (2022-08-09)
The chromatin remodeling protein alpha thalassemia/mental retardation syndrome X-linked (ATRX) is a component of promyelocytic leukemia nuclear bodies (PML-NBs) and thereby mediates intrinsic immunity against several viruses including human cytomegalovirus (HCMV). As a consequence, viruses have evolved different mechanisms to