アプリケーション
N-α-(2,4-ジニトロ-5-フルオロフェニル)-L-アラニンアミドは、細胞壁に存在するグルタミン酸およびアラニンのアミノ酸を誘導体化するための使用に適しています。誘導体化したD-およびL-アミノ酸は、溶解してHPLCにより定量することができます。
生物化学的/生理学的作用
N-α-(2,4-ジニトロ-5-フルオロフェニル)-L-アラニンアミド(FDAA)は、キラル誘導体化剤であり、高速液体クロマトグラフィーで誘導体化されなかったアミノ酸の検出を改善するために通常用いられています。その使用は立体異性体の分離に有効です。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
ニトロ化合物
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
D7906-25MG:
D7906-VAR:
D7906-BULK:
D7906-100MG:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
C3 and 2D C3 Marfey?s methods for amino acid analysis in natural products
Journal of Natural Products, 79(2), 421-427 (2016)
A comparison of the direct and indirect LC methods for separating enantiomers of unusual glycine and alanine amino acid analogues
Chromatographia, 56(1), S79-S89 (2002)
The functional dlt operon of Clostridium butyricum controls the D-alanylation of cell wall components and influences cell septation and vancomycin-induced lysis
Anaerobe, 35, 105-114 (2015)
High concentrations of D-amino acids in human gastric juice
Amino Acids, 32(1), 137-140 (2007)
Purification of branched-chain amino acid aminotransferase from Helicobacter pylori NCTC 11637
Amino Acids, 33(3), 445-449 (2007)