Merck
71478
Supelco
Nα-(2,4-ジニトロ-5-フルオロフェニル)-L-アラニンアミド
for chiral derivatization, LiChropur, ≥99.0%
別名:
FDAA, Marfey試薬
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H9FN4O5
CAS番号:
分子量:
272.19
Beilstein:
6820069
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
for chiral derivatization
品質水準
アッセイ
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
≥99.0%
フォーム
powder
光学活性
[α]20/D +56±2°, c = 1% in acetone
光学純度
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (HPLC)
品質
LiChropur
テクニック
HPLC: suitable
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@H](Nc1cc(F)c(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)C(N)=O
InChI
1S/C9H9FN4O5/c1-4(9(11)15)12-6-2-5(10)7(13(16)17)3-8(6)14(18)19/h2-4,12H,1H3,(H2,11,15)/t4-/m0/s1
InChI Key
NEPLBHLFDJOJGP-BYPYZUCNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Nα-(2,4-ジニトロ-5-フルオロフェニル)-L-アラニンアミド(FDAA)は、他のCDAと比較してエナンチオ選択性が高く、感受性は低いキラル誘導体化剤(CDA)です。アミノ酸の立体化学を極微量で特定するのに広く使用されています。
アプリケーション
FDAAは、逆相高速液体クロマトグラフィー電子スプレーイオン化質量分析(RPHPLC-ESI-MS)を用いて行われた、まれなアミノ酸を理解するための研究で誘導化試薬として使用されました。
その他情報
まれなキラル#945;-アミノ酸類縁体を分析するための誘導体化試薬
おすすめ製品
HPLCまたはLC-MS分析に理想的なLiChropur試薬を発見しましょう。
法的情報
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
ニトロ化合物
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
71478-50MG:
71478-VAR:
71478-10MG:
71478-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chirality determination of unusual amino acids using precolumn derivatization and liquid chromatography-electrospray ionization mass spectrometry.
Hess S
Journal of Chromatography A, 1035(2), 211-219 (2004)
Sonja Hess et al.
Analytical biochemistry, 311(1), 19-26 (2002-11-21)
Silk fibroins from moth larvae and spiders are composed of highly repetitive Ala- and Gly-rich blocks that determine their structure, properties, and function. To investigate the metabolic integration of isotopically labeled amino acids in the excreted silk, the enrichment of
R Bhushan et al.
Amino acids, 36(3), 571-579 (2008-07-10)
Some non-protein alpha-amino acids were derivatized with 1-fluoro-2,4-dinitrophenyl-5-L-alaninamide (Marfey's reagent, MR, FDNP-L-Ala-NH(2),) and four of its structural variants FDNP-L-Phe-NH(2), FDNP-L-Val-NH(2), FDNP-L-Leu-NH(2) and FDNP-L-Pro-NH(2). The resultant diastereomers were separated by normal and reversed phase thin layer chromatography (TLC) and reversed phase
Michael J Berna et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 846(1-2), 359-363 (2006-09-12)
The ability to selectively measure serine enantiomer concentrations in rat brain microdialysate is essential during drug discovery to study the interaction of d-serine with the N-methyl-d-aspartate (NMDA) subtype of the glutamate receptor. NMDA receptor-stimulating agents, such as d-serine, have been
R Bhushan et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 879(29), 3148-3161 (2011-07-09)
The present paper describes an updated knowledge and status on Marfey's reagent (MR), 1-fluoro-2,4-dinitrophenyl-5-L-alanine amide (FDNP-L-Ala-NH(2)). The reagent is used for pre-column derivatization of amino acids followed by HPLC separation of the diastereomers so formed. Emphasis is put on the