Merck
F9015
Sigma-Aldrich
フルオレスカミン
≥98% (TLC), powder, used for detection of primary amines
別名:
4-フェニルスピロ-[フラン-2(3H),1-フタラン]-3,3′-ジオン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H10O4
CAS番号:
分子量:
278.26
Beilstein:
921143
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
アッセイ
≥98% (TLC)
形状
powder
off-white to yellow
mp
153-157 °C (lit.)
溶解性
acetone: 50 mg/mL
保管温度
room temp
SMILES記法
O=C1OC2(OC=C(C2=O)c3ccccc3)c4ccccc14
InChI
1S/C17H10O4/c18-15-13(11-6-2-1-3-7-11)10-20-17(15)14-9-5-4-8-12(14)16(19)21-17/h1-10H
InChI Key
ZFKJVJIDPQDDFY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フルオレサミンは複素環ジオンであり、一級アミン、アミノ酸、ペプチド、タンパク質と反応して、蛍光産物を形成します。過剰量の試薬やその分解産物は非蛍光です。タンパク質とフルオレサミンを含む溶液の蛍光は、含まれている遊離アミン基の量に相当します。これは、蛍光タンパク質アッセイの基本原則です。フルオレサミンは、オセルタミビル、ペニシラミン、スルホンアミド残基、リシノプリル、メトトレキサート、ビガバトリン、ガバペンチンなど医薬品業界で使用されているさまざまな化合物の同定のための誘導化剤として使用されます。
アプリケーション
フルオレサミンは、共焦点走査レーザー顕微鏡(CSLM)を用いてアワ澱粉の表面にある顆粒タンパク質ならびにアワ粉中のタンパク質の場所を特定するための染色として使用されています。また、パラ-アミノ安息香酸の光度定量のためにも使用されています。
穏やかな条件下でアミノ酸およびペプチド中の第一級アミンと容易に反応して、安定した高蛍光性化合物を形成する非蛍光試薬。 加水分解により低バックグラウンドです。アミノ酸、タンパク質、タンパク質分解酵素の蛍光分析に有用です。 タンパク質配列解析で新しく生成されたアミノ末端を効率的にブロックします。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
F9015-100MG:
F9015-250MG-PW:
F9015-1G:
F9015-100MG-PW:
F9015-500ML:
F9015-1G-PW:
F9015-BULK:
F9015-25MG:
F9015-250MG:
F9015-VAR:
F9015-H:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
S Udenfriend et al.
Science (New York, N.Y.), 178(4063), 871-872 (1972-11-24)
Fluorescamine is a new reagent for the detection of primary amines in the picomole range. Its reaction with amines is almost instantaneous at room temperature in aqueous media. The products are highly fluorescent, whereas the reagent and its degradation products
P C Hollman et al.
The American journal of clinical nutrition, 62(6), 1276-1282 (1995-12-01)
Quercetin is a dietary antioxidant that prevents oxidation of low-density lipoproteins in vitro. Intake of quercetin was inversely associated with coronary heart disease mortality in elderly Dutch men. However, the extent of absorption of quercetin in humans is unclear. The
S Udenfriend et al.
Science (New York, N.Y.), 178(4063), 871-872 (1972-11-24)
Fluorescamine is a new reagent for the detection of primary amines in the picomole range. Its reaction with amines is almost instantaneous at room temperature in aqueous media. The products are highly fluorescent, whereas the reagent and its degradation products
Hai-Teng Li et al.
Food chemistry, 330, 127328-127328 (2020-06-23)
Granular protein is an important structural feature in determining starch digestibility. High-amylose wheat starch (HAWS) with >80% amylose content contains more granular protein than wild-type starch. As analyzed by mass spectrometry-based proteomics, granular-bound starch synthase (GBSS) is the major granular
Claire E Stanley et al.
Chimia, 66(3), 88-98 (2012-05-02)
This account highlights some of our recent activities focused on developing microfluidic technologies for application in high-throughput and high-information content chemical and biological analysis. Specifically, we discuss the use of continuous and segmented flow microfluidics for artificial membrane formation, the
資料
Thin-layer chromatography method for detecting organic impurities in valacyclovir, an antiviral medication, following USP monograph guidelines.