分子量
antigen 270 kDa
化学種の反応性
mouse, rat, human
濃度
1 mg/mL
テクニック
western blot: 0.5-1 μg/mL using lysates of Rat1 cells
western blot: 1-2 μg/mL using lysates of human HEK 293-T cells
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... FASN(2194)
mouse ... Fasn(14104)
rat ... Fasn(50671)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
F9679-200UL:
F9679-BULK:
F9679-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Fatty acid synthesis supports cancer cell proliferation, essential for membrane generation, protein modification, and bioenergetics.