product name
GSK1016790A, ≥98% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
solid
色
white
溶解性
DMSO: >10 mg/mL
オーガナイザー
GlaxoSmithKline
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)C[C@H](NC(=O)c1cc2ccccc2s1)C(=O)N3CCN(CC3)C(=O)[C@H](CO)NS(=O)(=O)c4ccc(Cl)cc4Cl
InChI
1S/C28H32Cl2N4O6S2/c1-17(2)13-21(31-26(36)24-14-18-5-3-4-6-23(18)41-24)27(37)33-9-11-34(12-10-33)28(38)22(16-35)32-42(39,40)25-8-7-19(29)15-20(25)30/h3-8,14-15,17,21-22,32,35H,9-13,16H2,1-2H3,(H,31,36)/t21-,22-/m0/s1
InChI Key
IVYQPSHHYIAUFO-VXKWHMMOSA-N
アプリケーション
- アフリカツメガエルXenopus laevis卵母細胞内のtransient receptor potential vanilloid 4(TRPV4)を介した電流の刺激
- ヒト網膜毛細管内皮細胞(HRCEC)内のCa2+ の濃度測定における細胞の刺激
- 脳内出血(ICH)後の脳損傷におけるTRPV4チャネルの意義の研究
- ウシ髄核細胞またはハンクス′ 平衡塩溶液でのTRPV4チャネル開口の開始
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
G0798-10MG:
G0798-BULK:
G0798-IP:
G0798-50MG:
G0798-VAR:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
We offer many products related to transient receptor potential channels for your research needs.