物質
nickel
詳細
Regular grids with center mark and solid border
包装
vial of 100 grids
直径
3.05 mm
グリッドサイズ
100 mesh × 250 μm pitch
穴W
208 μm
オープンエリアサイズ
69%
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック