Merck
G1403
透過型電子顕微鏡用グリッド
grid size 100 mesh × 250 μm pitch, copper
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
MA.01
物質
copper
詳細
Regular grids with center mark and solid border
包装
vial of 100 grids
直径
3.05 mm
グリッドサイズ
100 mesh × 250 μm pitch
穴W
208 μm
オープンエリアサイズ
69%