Merck
G2028
透過型電子顕微鏡用グリッド
grid size 600 mesh × 42 μm pitch, nickel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
MA.01
物質
nickel
詳細
Regular grids with center mark and solid border
包装
vial of 100 grids
直径
3.05 mm
グリッドサイズ
600 mesh × 42 μm pitch
穴W
27 μm
オープンエリアサイズ
40%
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)