物質
copper
詳細
Regular grids with center mark and solid border
包装
vial of 100 grids
直径
3.05 mm
グリッドサイズ
200 mesh × 125 μm pitch
穴W
97 μm
オープンエリアサイズ
55%
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Grids for transmission electron microscopy has been used to collect ultrafine sections of murine macrophage cell line during transmission electron microscopy (TEM).
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Autophagy, 14(8), 1323-1334 (2018-06-26)
Nanoparticles (NPs) can be toxic, depending on their physico-chemical characteristics. Macroautophagy/autophagy could represent a potential underlying mechanism of this toxicity. We therefore set up a study aimed to characterize in depth the effects, on autophagy, of macrophage exposure to NPs