リコンビナント
expressed in E. coli
品質水準
結合体
(N-linked)
グレード
Proteomics Grade
形状
ready-to-use solution
比活性
≥1000 U/mg
シェルフライフ
≥1 yr at -20 °C
分子量
~36 kDa
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
単位の定義
WGK
WGK 1
Jan Code
G1549-300UN-PW:
G1549PROC:
G1549-PH:
G1549-BULK:
G1549-50UN:
G1549-50UN-PW:
G1549-VAR:
G1549-300UN:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Antibody fragmentation with our pepsin digestion protocol for IgG antibody fragmentation and preparation of F(ab’).
Explore strategies for releasing N-linked glycans with PNGase F, PNGase A & native & sequential deglycosylation with endoglycosidases & exoglycosidases.