Merck
P9120
Sigma-Aldrich
PNGase F Elizabethkingia meningoseptica由来
recombinant, expressed in E. coli, set of 100 units nanomolar unit
別名:
N-Glycanase®, N-グリコシダーゼF, PNGase F Chryseobacterium meningosepticum由来, PNGase F Flavobacterium meningosepticum由来, ペプチドN-グリコシダーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
リコンビナント
expressed in E. coli
品質水準
結合体
(N-linked)
比活性
≥10 units/mg protein
分子量
36 kDa
包装
set of 100 units nanomolar unit
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
PNGase F from Elizabethkingia meningoseptica has been used in deglycosylation
  • of recombinant soybean agglutinin (rSBA) in Nicotiana benthamiana (NbrSBA) and Solanum tuberosum (StrSBA)
  • of frontal cortical lysate to verify the glycosylation profile of β-secretase (BACE proteins)
  • of cell lysate for evaluating the siRNA silencing of cellular prion protein (PrPc) post transfection
PNGase F is a glycosylasparaginase used to deglycosylate proteins. It is widely used in structure-function studies of glycoproteins.
タンパク質の脱グリコシル化に使用できます。
生物化学的/生理学的作用
PNGase F cleaves an entire glycan from a glycoprotein provided the glycosylated asparagine moiety is substituted on its amino and carboxyl terminus with a polypeptide chain. It deaminates the asparagine to aspartic acid, but leaves the oligosaccharide intact. PNGase F will not remove oligosaccharides containing α(1-3)-linked core fucose, commonly found in plant glycoproteins. A tripeptide with the oligosaccharide-linked asparagine as the central residue is the minimal substrate for PNGase F.
グリコシル化されたアスパラギン残基のN末端とC末端がポリペプチド鎖で置換されているとき、糖タンパク質からグリカン全体を切断します。
包装
各セットには、酵素、2種類の5倍濃縮反応バッファー(通常用および質量分析下流処理用)、界面活性剤、変性溶液が含まれています。
単位の定義
1 unitは、SDS-PAGEによりモニタリングすると、37°C、pH 7.5、1分間で、1 μmoleの変性リボヌクレアーゼからのN-結合オリゴ糖の放出を触媒します。N-グリカナーゼF活性の1 Sigma unitは1 IUB miliunitに相当します。
法的情報
N-Glycanase is a registered trademark of Agilent Technologies Inc
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
PrPc activation induces neurite outgrowth and differentiation in PC12 cells: role for caveolin-1 in the signal transduction pathway
Pantera B, et al.
Journal of Neurochemistry, 110(1), 194-207 (2009)
Mitochondrial respiratory inhibition and oxidative stress elevate beta-secretase (BACE1) proteins and activity in vivo in the rat retina
Xiong K, et al.
Experimental Brain Research. Experimentelle Hirnforschung. Experimentation Cerebrale, 181(3), 435-446 (2007)
G E Norris et al.
Structure (London, England : 1993), 2(11), 1049-1059 (1994-11-15)
Peptide:N-glycosidase F (PNGase F) is an enzyme that catalyzes the complete removal of N-linked oligosaccharide chains from glycoproteins. Often called an endoglycosidase, it is more correctly termed an amidase or glycosylasparaginase as cleavage is at the asparagine-sugar amide linkage. The
Reynald Tremblay et al.
Transgenic research, 20(2), 345-356 (2010-06-19)
Soybean agglutinin (SBA) is a specific N-acetylgalactosamine-binding plant lectin that can agglutinate a wide variety of cells. SBA has great potential for medical and biotechnology-focused applications, including screening and treatment of breast cancer, isolation of fetal cells from maternal blood
Zhaohai Zhang et al.
The international journal of biochemistry & cell biology, 44(8), 1244-1253 (2012-05-15)
Correlations of disease phenotypes with glycosylation changes have been analyzed intensively in tumor biology field. In this study we describe glycomic alterations of multidrug resistance in human leukemia cell lines. Using multiple glycan profiling tools: real-time PCR for quantification of
資料
Explore strategies for releasing N-linked glycans with PNGase F, PNGase A & native & sequential deglycosylation with endoglycosidases & exoglycosidases.