由来生物
bacterial (Elizabethkingia meningoseptica)
品質水準
結合体
(N-linked)
グレード
for proteomics
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥95% (SDS-PAGE)
形状
powder
シェルフライフ
≥1 weeks at 2‑8 °C (for a reconstituted solution >500 units/ml)
≥1 yr at 2‑8 °C
Solution is stable for at least 3 freeze-thaw cycles
分子量
~36 kDa
濃度
≥300 units/mL
≥50 units/mL
最適pH
~8.6
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Zika20ウイルスEタンパク質のde-N-グリコシル化
- CAR発現COS細胞を用いたコクサッキーウイルスおよびアデノウイルス受容体グリコシル化の評価
- MHCクラス1ポリペプチド関連配列A(MICA)のN-結合グリコシル化の確認
生物化学的/生理学的作用
単位の定義
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P7367-300UN-PW:
P7367-50UN:
P7367-BULK:
P7367-300UN:
P7367-1VL:
P7367-BULK-N:
P7367PROC:
P7367-10UN-PW:
P7367-50UN-KC:
P7367-PH:
P7367-10UN:
P7367-VAR:
P7367-50UN-PW:
P7367-25UN:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Protein modifications are crucial for disease study. Analysis methods are key.
Explore strategies for releasing N-linked glycans with PNGase F, PNGase A & native & sequential deglycosylation with endoglycosidases & exoglycosidases.
プロトコル
Explore mass spectrometry analysis of glycans for glycomic & glycoproteomic neutral & acidic glycan analysis. See a general mass spec glycan analysis procedure.