Merck
GBL246870
Grace Bio-Labs ProPlate®トレイセット
for spring clip modules
別名:
slide holder, slide module
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.15
外部サイズ:
85.3 mm × 127.5 mm
無菌性
non-sterile
メーカー/製品名
Grace Bio-Labs 246870
外部サイズ
85.3 mm × 127.5 mm
none
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
最大3枚のスライドを保持、カバー、アプリケーター、10個のシールストリップが付属しています。
法的情報
ProPlate is a registered trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)