Merck
GBL246879
Grace Bio-Labs ProPlate®トレイおよびカバー
for stainless steel spring clip modules, holds 3 slide modules
別名:
slide holder, slide module
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.15
外部サイズ:
85.3 mm × 127.5 mm
無菌性
non-sterile
メーカー/製品名
Grace Bio-Labs 246879
外部サイズ
85.3 mm × 127.5 mm
none
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Organize up to 3 chambered slides into the footprint of a microtiter plate for use with automated liquid handling robots or plate washers.
法的情報
ProPlate is a registered trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)