Merck
GHS380
Sigma-Aldrich
Hematoxylin Solution, Gill No. 3(ヘマトキシリン液、Gill No.3)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116124
NACRES:
NA.47
形状
solution
品質水準
シェルフライフ
Expiry date on the label.
体外診断薬
for in vitro diagnostic use
濃度
6 g/L
アプリケーション
hematology
histology
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Gill製剤番号3は、染色時間の長さに応じて、進行性染色または退行性染色として細胞学および/または組織学に使用される場合があります。ヘマトキシリン・エオシン染色で使用されます。
その他情報
6 g/Lの認定ヘマトキシリン
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Kidney
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GHS380-BULK:
GHS380-VAR:
GHS380-2.5L:
文書ライブラリにアクセスする
Christin Elßner et al.
Gastroenterology, 156(4), 1190-1205 (2018-11-18)
Cholangiocyte proliferation and ductular reaction contribute to the onset and progression of liver diseases. Little is known about the role of the transcription factor nuclear factor-κB (NF-κB) in this process. We investigated the activities of the RELB proto-oncogene NF-κB subunit