Merck
H0393
Sigma-Aldrich
ヒルジン ヒル由来
recombinant, expressed in unspecified host, ≥7,000 ATU/mg protein, powder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.77
product name
ヒルジン ヒル由来, recombinant, expressed in unspecified host, ≥7,000 ATU/mg protein (ATU = antithrombin units)
リコンビナント
expressed in unspecified host
品質水準
形状
powder
比活性
≥7,000 ATU/mg protein (ATU = antithrombin units)
分子量
~7 kDa
溶解性
pyridine: soluble
water: soluble
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
非経口投与経路による抗血栓効果は、ある種の持続的放出装置として機能する陽イオンリポソームへの取り込みにより大幅に延長します。
物性
この組換えヒルジン製品は、Tyr63残基が硫酸化されていないことを除いてHV-1変異体配列に相当します。
抗凝固性ヒルジンは65個のアミノ酸残基を含む約7 kDaの酸性タンパク質です。抗凝固性ヒルジンはヒル類(Hirudo medicinalis(ヒルド・メディシナリス))で自然に生じます。抗凝固性ヒルジンは溶解性およびクロット形成後トロンビンのいずれに対しても最も強力な天然の阻害剤です。ヒルジンは高い親和性でトロンビンと結合して、トロンビンの表面積の20%以上を覆い、活性部位と非活性部位(exosite I)の両方(フィブリノゲンおよびPAR認識部位)を被覆します。この被覆によって血栓の成育と血小板の活性化が妨げられます。ヒルジンはヒトの血流内で代謝されず、変化しないまま腎臓でろ過されて排泄されます。天然のヒルジンは硫酸化チロシル基残基(Tyr63)、3つのジスルフィド架橋、および高比率のジカルボン酸を含みます。ヒルジンはグリコシル化されず、トリプトファン、アルギニン、およびメチオニン残基がありません。少なくとも20個のアイソフォームが確認され、配列決定されています。
単位の定義
NIHトロンビン標準物質との直接比較に基づくと、1アンチトロンビン単位(ATU)は、37℃で1 NIH単位のトロンビンを中和します。
再構成
ヒルジンは水に可溶性です。文献では、ヒルジン(500のATU / mL)およびトロンビンを溶解するための「希釈 Fluid II」(35.7 mM酢酸、35.7 mMジエチルバルビツール酸ナトリウム、0.85% NaCl、1%ウシ血清アルブミン、および0.5% PEG、pH 7.4)の使用についての引用が見られます。ヒルジンはピリジン可溶と報告されていますが、アルコール、エーテル、アセトン、あるいはベンゼンには実質的に不溶です。
アナリシスノート
タンパク量はLowry法で測定
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
H0393-PH:
H0393-100UN:
H0393-500UN-PW:
H0393-10UN:
H0393-500UN:
H0393-100UN-PW:
H0393-PPG:
H0393-BULK:
H0393-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
[The reaction between hirudin and thrombin].
F MARKWARDT et al.
Hoppe-Seyler's Zeitschrift fur physiologische Chemie, 312(1-3), 85-98 (1958-01-01)
Hirudin and hirudin-based peptides.
S R Stone et al.
Methods in enzymology, 223, 312-336 (1993-01-01)
Hirudin as an inhibitor of thrombin.
Markwardt, F.
Methods in Enzymology, 19, 924-932 (1970)
Jun Wang et al.
iScience, 25(3), 103971-103971 (2022-03-01)
Clotting Factor V (FV) is primarily synthesized in the liver and when cleaved by thrombin forms pro-coagulant Factor Va (FVa). Using whole blood RNAseq and scRNAseq of peripheral blood mononuclear cells, we find that FV mRNA is expressed in leukocytes, and
A Kudo et al.
Cerebrovascular diseases (Basel, Switzerland), 10(6), 424-430 (2000-11-09)
The role of thrombin as a spasmogen after subarachnoid hemorrhage was evaluated using the intrathecally administered thrombin inhibitor hirudin, released from a drug delivery system (DDS) based on collagen in a canine vasospasm model. The DDS was implanted into the