クローン
24612.111, monoclonal
フォーム
lyophilized powder
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: 0.5-1 μg/mL
neutralization: suitable
western blot: 1-2 μg/mL
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HGF(3082)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
免疫原
リコンビナントヒトHGF。
物理的形状
凍結乾燥品 (PBS溶液, 5%トレハロ-ス含有, 0.2 μmフィルタ-滅菌済み)。
調製ノート
プロテインAを使用して精製しています。
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
H1896-.5MG-PW:
H1896-.5MG:
H1896-VAR:
H1896-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)