Merck
H6254
Sigma-Aldrich
ヒアルロニダーゼ from sheep testes
Type V, lyophilized powder, ≥1,500 units/mg solid
別名:
ヒアルロノグルコサミニダーゼ, ヒアルロン酸 4-グリカノヒドロラーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
由来生物
sheep testis
品質水準
タイプ
Type V
形状
lyophilized powder
比活性
≥1,500 units/mg solid
分子量
55 kDa
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ヒアルロニダーゼは、哺乳類卵の受精を補助することから睾丸に大量に存在します。哺乳動物のヒアルロニダーゼは、触媒上皮成長因子(EGF)に類似したドメインおよびC末端高システイン領域を有します。
アプリケーション
ヒアルロニダーゼは以下の用途に用いられています:
  • セルトリ細胞および生殖細胞を精細管から分離するのための混合酵素の構成要素として
  • 免疫組織化学用の脱パラフィン化腺腫切片の前処理のため
  • 臍帯間質幹細胞株を生成するために臍帯血管を分解するため
生物化学的/生理学的作用
ヒツジ睾丸由来のヒアルロニダーゼは、結合組織および軟骨にそれぞれ含まれるヒアルロン酸およびコンドロイチン硫酸を単量体に分解するために商用利用されています。
これらの酵素は、ヒアルロン酸、コンドロイチン、および硫酸コンドロイチン内のβ-N-アセチルヘキソサミン-[1→4] グリコシド結合をランダムに切断します。
単位の定義
1単位は、37ºC、pH 5.35で1分間に0.75 μgの多糖ヒアルロン酸を分解させます(45分後のBSAとの複合体形成時に比濁吸光法(λ:600 nm)によって測定)。
その他情報
より詳細な情報につきましては、www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorerenzymes for complex carbohydrate analysisをご覧ください。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
H6254-BULK:
H6254-VAR:
H6254-1G:
H6254-CP:
H6254PROC:
H6254-500MG:
H6254-25MG:
H6254-100MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Human umbilical cord stromal stem cell express CD10 and exert contractile properties
Farias VA, et al.
Placenta, 32(1), 86-95 (2011)
Structure of human hyaluronidase-1, a hyaluronan hydrolyzing enzyme involved in tumor growth and angiogenesis
Chao KL, et al.
Biochemistry, 46(23), 6911-6920 (2007)
Isolation of Sertoli cells from adult rat testes: an approach to ex vivo studies of Sertoli cell function
Anway MD, et al.
Biology of Reproduction, 68(3), 996-1002 (2003)
Yan Liang et al.
Scientific reports, 7(1), 12148-12148 (2017-09-25)
Meniscus fibrochondrocytes (MFCs) may be the optimal cell source to repair non-healing meniscus injuries using tissue engineering strategies. In this study, we investigated the effects of mitotic divisions and oxygen tension on the plasticity of adult human MFCs. Our assessment
Cartilage-specific matrix protein chondromodulin-I is associated with chondroid formation in salivary pleomorphic adenomas: immunohistochemical analysis
Kusafuka K, et al.
The American Journal of Pathology, 158(4), 1465-1472 (2001)
資料
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.
プロトコル
To measure hyaluronidase activity, a turbidimetric determination assay is used at 600 nm. One unit of hyaluronidase activity will cause a change in absorbance of 0.330 per minute at pH 5.35 at 37 °C.