結合体
conjugate (Glucosaminoglycan)
品質水準
詳細
Merck USA index - 14, 4758
フォーム
lyophilized
比活性
≥2500 units/mg dry wt.
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
警告
単位の定義
再構成
その他情報
Humphrey, I.H. 1957. Bull. WHO16, 291.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
385931-25KU:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Explore the role of hyaluronan, hyaluronic acid structure, hyaluronan synthesis & degradation, and more. Find GAGs, hydrogels, and scaffold kits.
Uncover more about glycosaminoglycans and proteoglycans including the structure of glycosaminoglycans (GAGs), the different types of GAGs, and their functions.