詳細
zwitterionic
品質水準
アッセイ
≥98% (TLC)
分子量
micellar avg mol wt 60,700
凝集数
155
テクニック
electrophoresis: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
thin layer chromatography (TLC): suitable
導電率
≤10 μmho per cm at 24 °C (0.05 M aqueous solution)
CMC
0.01-0.06 mM (20-25°C)
アプリケーション
cell analysis
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C21H45NO3S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22(2,3)20-18-21-26(23,24)25/h4-21H2,1-3H3
InChI Key
TUBRCQBRKJXJEA-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
H6883-BULK:
H6883-25G:
H6883-5G:
H6883-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)