アッセイ
≥99% (TLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated
凝集数
55
色
white
CMC
2 - 4 mM
溶解性
water: 5%
輸送温度
ambient
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[S](=O)(=O)([O-])CCC[N+](CCCCCCCCCCCC)(C)C
InChI
1S/C17H37NO3S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-18(2,3)16-14-17-22(19,20)21/h4-17H2,1-3H3
InChI Key
IZWSFJTYBVKZNK-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
- Characterization for the Similarity Assessment between Proposed Biosimilar SB12 and Eculizumab Reference Product Using a State-of-the-Art Analytical Method.: The study characterizes the similarity between biosimilar SB12 and Eculizumab, employing Zwittergent® 3-12 Detergent for accurate protein analysis (Kim et al., 2023).
警告
その他情報
Nollstadt, K.H., et al. 1989. J. Chromatogr.497, 87.
Byers, S., et al. 1987. J. Biol. Chem.262, 9166.
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
693015-0GM:
693015-1SGM:
693015-5GM:
693015-GM:
693015-5KG:
693015-20KG:
693015-500GM:
693015-1KG:
693015-25GM:
試験成績書(COA)